Få mere at vide
Polydimethylsiloxan, trimethylsiloxy termineret, M.W. 237
Artikelnummer. 11399028
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399028 1 L 1 L
11379028 50 mL 50ml
11389028 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042496.K2
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
CAS: 9016-00-6 | (C2H6OSi)n | 74,15 g/mol
Polydimethylsiloxan, trimethylsiloxy anvendes i vandafvisende, beskyttende cremer& lotioner. Det bruges også som overfladeaktivt middel, bruges i belægningshjælpemidler. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9016-00-6
Molekylær formel (C2H6OSi)n
Molekylvægt (g/mol) 74.15
MDL nummer MFCD00084411
InChI nøgle SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hexamethyldisiloxane polymers
IUPAC navn dimethylsilanon
SMIL C[Si](C)(-*)O-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
Farve Farveløs
Navn note M.W. 237
Fysisk form Væske
Kogepunkt 152 °C til 153 °C
Smeltepunkt -86 °C
FN nummer UN1993
Tæthed 0.820 g/mL
Opløselighedsinformation Opløselig i aromatisk kulbrinte, delvist opløselig i alifatisk og uopløselig i vand.
Mængde 1 L
Flammepunkt 39 °C (40 °C)
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.3825