Få mere at vide
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 237
Artikelnummer. 11379028
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379028 50 mL 50ml
11389028 250 mL 250ml
11399028 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042496.AD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9016-00-6 | (C2H6OSi)n | 74.15 g/mol
Polydimethylsiloxan, trimethylsiloxy anvendes i vandafvisende, beskyttende cremer& lotioner. Det bruges også som overfladeaktivt middel, bruges i belægningshjælpemidler. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9016-00-6
Molekylær formel (C2H6OSi)n
Molekylvægt (g/mol) 74.15
MDL nummer MFCD00084411
InChI nøgle SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hexamethyldisiloxane polymers
IUPAC navn dimethylsilanon
SMIL C[Si](C)(-*)O-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
Farve Farveløs
Navn note M.W. 237
Fysisk form Væske
Kogepunkt 152°C to 153°C
Smeltepunkt -86°C
FN nummer UN1993
Tæthed 0.820 g/mL
Opløselighedsinformation Soluble in aromatic hydrocarbon,partially soluble in aliphatic and insoluble in water.
Mængde 50 mL
Flammepunkt 39°C (102°F)
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.3825
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.