Få mere at vide
Polydimethylsiloxan, trimethylsiloxy termineret, M.W. 17,000
Artikelnummer. 11399018
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399018 1 L 1 L
11379018 50 mL 50ml
11389018 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042492.K2
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9016-00-6 | (C2H6OSi)n | 74,15 g/mol
Polydimethylsiloxan, trimethylsiloxy bruges i vandafvisende, beskyttende cremer& lotioner. Det bruges også som overfladeaktivt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9016-00-6
Molekylær formel (C2H6OSi)n
Molekylvægt (g/mol) 74.15
MDL nummer MFCD00084411
InChI nøgle SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dimethylsilanon
SMIL C[Si](C)(-*)O-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
Farve Farveløs
Navn note M.W. 17,000
Fysisk form Viskøs væske
Kogepunkt 205 °C
Smeltepunkt <-40 °C
Tæthed 0.966 g/mL
Opløselighedsinformation Ikke blandbar eller svær at blande med vand. Uopløseligt i methanol og ethylenglycol.
Mængde 1 L
Flammepunkt 315 °C (599 °F)
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.4033