Få mere at vide
Polydimethylsiloxan, trimethylsiloxytermineret, MW 17.000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379018
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379018 50 mL 50ml
11389018 250 mL 250ml
11399018 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042492.AD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9016-00-6 | (C2H6OSi)n | 74.15 g/mol
Polydimethylsiloxan, trimethylsiloxy bruges i vandafvisende, beskyttende cremer& lotioner. Det bruges også som overfladeaktivt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9016-00-6
Molekylær formel (C2H6OSi)n
Molekylvægt (g/mol) 74.15
MDL nummer MFCD00084411
InChI nøgle SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dimethylsilanon
SMIL C[Si](C)(-*)O-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
Farve Farveløs
Navn note M.W. 17,000
Fysisk form Viskøs væske
Kogepunkt 205°C
Smeltepunkt <-40°C
Tæthed 0.966 g/mL
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix with water. Insoluble in methanol,and ethylene glycol.
Mængde 50 mL
Flammepunkt 315°C (599°F)
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.4033