Få mere at vide
Polydimethylsiloxan, trimethylsiloxy termineret, M.W. 139,000
Artikelnummer. 11485470
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
4 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
4kg
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485470 1 kg 1kg
11465470 50 g 50g
11475470 250 g 250g
11495470 4 kg 4kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11485470 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 044644.A1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Add to basket
CAS: 9016-00-6 | (C2H6OSi)n | 74,15 g/mol
Polydimethylsiloxan, trimethylsiloxy anvendes i vandafvisende, beskyttende cremer& lotioner. Det bruges også som overfladeaktivt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9016-00-6
Molekylær formel (C2H6OSi)n
Molekylvægt (g/mol) 74.15
MDL nummer MFCD00084411
InChI nøgle SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dimethylsilanon
SMIL C[Si](C)(-*)O-*
Specifications
Kemisk navn eller materiale Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
Farve Farveløs
Navn note M.W. 139,000
Fysisk form Viskøs væske
Kogepunkt >205 °C
Smeltepunkt <-40 °C
Tæthed 0.977 g/mL
Opløselighedsinformation Ikke blandet med vand. Uopløseligt i methanol og ethylenglycol.
Mængde 1 kg
Flammepunkt 321 °C (610 °F)
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.4035