Få mere at vide
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 139,000
Artikelnummer. 11465470
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
4 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
4kg
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465470 50 g 50g
11475470 250 g 250g
11485470 1 kg 1kg
11495470 4 kg 4kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11465470 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044644.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9016-00-6 | (C2H6OSi)n | 74.15 g/mol
Polydimethylsiloxan, trimethylsiloxy anvendes i vandafvisende, beskyttende cremer& lotioner. Det bruges også som overfladeaktivt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9016-00-6
Molekylær formel (C2H6OSi)n
Molekylvægt (g/mol) 74.15
MDL nummer MFCD00084411
InChI nøgle SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dimethylsilanon
SMIL C[Si](C)(-*)O-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
Farve Farveløs
Navn note M.W. 139,000
Fysisk form Viskøs væske
Kogepunkt >205°C
Smeltepunkt <-40°C
Tæthed 0.977 g/mL
Opløselighedsinformation Not miscible with water. Insoluble in methanol,and ethylene glycol.
Mængde 50 g
Flammepunkt 321°C (610°F)
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.4035