Få mere at vide
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 1250
Artikelnummer. 11349038
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349038 50 mL 50ml
11339038 250 mL 250ml
11359038 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042498.AD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9016-00-6 | (C2H6OSi)n | 74.15 g/mol
Polydimethylsiloxan, trimethylsiloxytermineret anvendes i vid udstrækning som et almindeligt overfladeaktivt middel. Det er en aktiv bestanddel af skumdæmpere, som undertrykker dannelsen af skum og som en kritisk ingrediens i vandafvisende belægninger som en aktiv silikonevæske. Det finder anvendelse i optisk telekommunikation, biomedicinsk forskning, elasticitet af polymernetværk, klæbende materialer og i hudfugtende lotioner. Ydermere anvendes det som fyldvæske i brystimplantater og som sorbent til analyse af headspace (analyse af opløst gas) af fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9016-00-6
Molekylær formel (C2H6OSi)n
Molekylvægt (g/mol) 74.15
MDL nummer MFCD00084411
InChI nøgle SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dimethylsilanon
SMIL C[Si](C)(-*)O-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
Farve Farveløs
Navn note M.W. 1,250
Fysisk form Væske
Kogepunkt >205°C
Smeltepunkt -40°C
Tæthed 0.935 g/mL
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water. Immiscible with methanol and ethylene glycol.
Mængde 50 mL
Flammepunkt 263°C (505°F)
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.399