Få mere at vide
Polydimethylsiloxan, trimethylsiloxy termineret, M.W. 117,000
Artikelnummer. 11339058
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339058 1 L 1 L
11329058 50 mL 50ml
11319058 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11339058 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 042504.K2
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Add to basket
CAS: 9016-00-6 | (C2H6OSi)n | 74,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9016-00-6
Molekylær formel (C2H6OSi)n
Molekylvægt (g/mol) 74.15
MDL nummer MFCD00084411
InChI nøgle SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dimethylsilanon
SMIL C[Si](C)(-*)O-*
Specifications
Kemisk navn eller materiale Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
Farve Farveløs
Navn note M.W. 117,000
Fysisk form Viskøs væske
Kogepunkt >205 °C
Smeltepunkt <-40 °C
Tæthed 0.976 g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 315 °C (599 °F)
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.4035