Få mere at vide
Polydimethylsiloxane (silicone) emulsion
Artikelnummer. 15472147
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 15472147
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045088.A4
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Polydimethylsiloxan (silicone) emulsion er den mest udbredte siliciumbaserede organiske polymer og er især kendt for sine usædvanlige rheologiske (eller flow) egenskaber. Desuden bruges det i kontaktlinser, medicinsk udstyr til elastomerer og i shampoo (da dimethicon gør håret skinnende og glat). Det finder anvendelse som et antiskummiddel i fødevarer, fugemasse, smøremidler, kinetisk sand og varmebestandige fliser. Ud over dette fungerer det som en kritisk ingrediens i vandafvisende belægninger såsom Rain-X.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00132673
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polydimethylsiloxane (silicone) emulsion
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Miscible with carbon tetrachloride,benzene,chloroform,diethyl ether,toluene and other organic solvents. Immiscible with water and ethanol.
Mængde 2.5 kg