Få mere at vide
Polydimethylsiloxan, hydroxytermineret, MW 4200, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11380398
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11380398 250 mL 250ml
11390398 50 mL 50ml
11370398 1 L 1 L
11360398 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11380398 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043769.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 70131-67-8 | HOSi | 45.09 g/mol
Polydimethylsiloxan anvendes ofte i en væske indeholdende 4-5% silicagel, emulgatorer og konserveringsmidler. Det bruges i applikationer som kontaktlinser, medicinsk udstyr, elastomerer, i shampoo, mad (skumdæmpende middel), fugemasse, smøremidler, kinetisk sand og varmebestandige fliser. PDMS er et almindeligt overfladeaktivt middel, en del af skumdæmpende midler og som et herbicidt penetran.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70131-67-8
Molekylær formel HOSi
Molekylvægt (g/mol) 45.09
MDL nummer MFCD01325012
InChI nøgle XQSFXFQDJCDXDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym silanol, unii-079v3j9o3x, silanole, silanol terminated polydimethylsiloxane
PubChem CID 6327522
IUPAC navn hydroxysilicium
SMIL O[Si]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polydimethylsiloxane, hydroxy terminated
Navn note M.W. 4,200
Fysisk form Væske
Tæthed 0.97 g/mL
Opløselighedsinformation Soluble in carbon tetrachloride,benzene,chloroform,diethyl ether,toluene and other organic solvents. Insoluble in water and ethanol.
Mængde 250 mL