Få mere at vide
Polydextrose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polydextrose |
| CAS | 68424-04-4 |
| Molekylær formel | C12H22O11 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | POLYDEXTROSE, Poly-D-glucose, dextrose/sorbitol condensation polymer, Polydextrose solution, Unii-vh2xou12ie, Water-soluble dietary fiber |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(14)8(17)10(19)12(23-3)21-2-4-6(15)7(16)9(18)11(20)22-4/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11+,12?/m1/s1 |
| SMIL | C([C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H](C(O1)OC[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H](O2)O)O)O)O)O)O)O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.3 |