Få mere at vide
Polydextrose
Artikelnummer. 16697062 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16697062 5 g
16607072 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16697062 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 466360050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68424-04-4 | (C6H10O5)n
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68424-04-4
Molekylær formel (C6H10O5)n
MDL nummer MFCD00804499
IUPAC navn Polydextrose
SMIL OCC1OC(-*)[C@@H](O)C(O)[C@@H]1O-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polydextrose
Farve Hvid
Fysisk form Hvidt til gulligt pulver
Smeltepunkt 110°C to 130°C
Opløselighedsinformation soluble aq. soln.
Mængde 5 g
Tab ved tørring ≤4 %