Få mere at vide
Polycizer 632, TRC
Artikelnummer. 30180070
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180070 25 g
30180051 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30180070 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP69897025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-97-5
Molekylær formel C26 H50 O4
Molekylvægt (g/mol) 426.67
Synonym Adipic acid, didecyl ester (6CI,7CI,8CI), Hexanedioic acid, didecyl ester (9CI), DB 31, DB 31 (ester), Di-n-Decyl adipate, Dicapryl adipate, Didecyl adipate, NSC 4445, Polycizer 632
IUPAC navn didecylhexanedioat
SMIL CCCCCCCCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adipic acid, didecyl ester
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C26H50O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-19-23-29-25(27)21-17-18-22-26(28)30-24-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
Formel vægt 426.3709