Få mere at vide
Spex CertiPrep™ Polycarbonat hætteglas
Artikelnummer. 12839055 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
Artikelnummer. 12839055
Brand: Spex CertiPrep™ 2253PC48
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Polycarbonat kryovial med skruelåg holder slibemedier op til 1/2 tomme og passer SPEX SamplePrep Homogenisator
Polycarbonat kryovial med skruelåg, 290 mm x 114 mm, 50 ml. Holder slibemedier op til 1/2 tommer og passer SPEX SamplePrep homogenisator 2196-16-PE holder og 2664 kryoblok. Slibemængde pr. hætteglas 20mL. Leveres som en pakke med 48 hætteglas med 48 hætter.
  • Holder en slibebelastning på 20mL pr. hætteglas
  • Polycarbonat så velegnet til kryogen slibning
Tekniske data
Materiale Polycarbonat
Volumen (metrisk) 50 mL
Inkluderer med skruelåg
Lukketype Skruelåg
Mængde 48 Pk.
Til brug med (udstyr) Homogenisator