Beskrivelse
- Polycarbonat konstruktion.
- Brøndfaner tillader enhåndsåbning og lukning af hætteglas, der har en slidsfunktion.
- Prægede indeksnumre.
- Øverste venstre hjørne er firkantet for at give nem orientering.
- Ribbede greb gør håndtering med handsker lettere.
- Tåler både kryogen frysning og autoklavering.
- Måler 105 x 20 x 23 mm.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Højde (metrisk) | 20 mm |
| Højde (engelsk) | 0,8 tommer. |
| Længde (metrisk) | 105 mm |
| Længde (engelsk) | 4,1 tommer |
| Bredde (metrisk) | 23 mm |
| Bredde (engelsk) | 0,9 tommer. |
| Dimensioner (L x B x H) | 105 x 23 x 20 mm |
| Til brug med (applikation) | Både kryogen frysning og autoklavering |
| Til brug med (udstyr) | 2 til 5 ml rør |
| Vis mere |