Få mere at vide
Sanplatec™ Vakuumekssikkator af polycarbonat
Artikelnummer. 30245652
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
200 mm
230 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig
30245652 230 mm
30245647 200 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30245652 Leverandør Sanplatec™ Leverandørnr. 04706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1600.00 DKK
    1268.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 331.66 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 04-03-2027
Transparent polycarbonat med fremragende synlighed og lufttæthed samt slagfasthed og varmebestandighed. (med stophane og måler)
  • Klart udsyn. Let at se tilstanden af opbevarede genstande og tidspunktet for udskiftning af silicagel.
  • Tør tætningstype med O-ring. Bekymringsfri for fedtbelægning.
  • Den højeste intensitet i transparent harpiks. Næsten ikke gået i stykker ved tab.
  • Den keramiske plade har varmebestandighed, korrosionsbestandighed og ikke-klæbende.
  • PC materiale funktion: god trækstyrke, stødstyrke og varmebestandighed
  • Reserveplade til hver type (PC-210/250 kg) er også tilgængelig.
  • Dysediameter er for 9 mm.
Tekniske data
Materiale Polycarbonat
Produkttype Vakuumekssikkator
Inkluderer Stophane, måler
Højde (metrisk) 373 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 230 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 250 mm