Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polycarbonat vakuumkammer og plade
Artikelnummer. 12796768
Skift visning
Højde (metrisk):
16 cm
Artikelnummer. Højde (metrisk)
12796768 16 cm
1 options
Artikelnummer. 12796768 Leverandør Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverandørnr. F420430000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel til vakuumtørring, afgasning og undervisningsdemonstrationer, dette vakuumkammer kan modstå et fuldt vakuum ved stuetemperatur
  • Et stykke O-ring forsegler den klare polycarbonat top til hvid polycarbonat bundplade
  • Polypropylen stophane med Teflon™ PTFE stik og tilspidset slange modhage accepterer slange med¼ i. (6 mm) ID
Tekniske data
Materiale Polycarbonat
Produkttype Vakuumkammer og plade
Inkluderer O-ring i ét stykke forsegler den klare polycarbonat-top mod hvid polycarbonat-bundplade
Højde (metrisk) 16 cm
Diameter (metrisk) Indvendig 6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 22.8 cm