Få mere at vide
Cole-Parmer™ Polycarbonat spændingsværktøj
Artikelnummer. 11785049 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Materiale:
Polycarbonat
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11785049 Polycarbonat Hver
1 options
Artikelnummer. 11785049 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0683007
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Juster spændingen fra let til meget stram med dette værktøj. Cole-Parmer™ Polykarbonatspændingsværktøj har spændingsindstilling, der kan indstilles på skiven. Klem blot på håndtaget for at trække bindebåndet til en forudindstillet spænding og klip.
Stødsikkert værktøj absorberer alle stød. Ideel til 18 til 175 lb. kabel- eller lynlåsbindere. Ingen vridning nødvendig.
Tekniske data
Materiale Polycarbonat
Til brug med (applikation) Ensartet fastspænding eller arbejde i serie, udstyret med en skæreanordning
nr. pr. pakke 1 hv.
Temperaturområde (metrisk) −40° til +85 °C
Produkttype Spændingsværktøjer