Få mere at vide
Sko af polycarbonat
Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
200 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rektangulær gennemsigtig polycarbonat ske
- 6 oz.
- USDA-accepteret og overholder FDA-reglerne
- Håndtaget har hul til ophængning
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 200 ml |
| Produkttype | Kemi Scoop |
| Længde (engelsk) | 5 tommer |
| Bredde (engelsk) | 3 tommer |
| Dimensioner (L x B) | 5 x 3 tommer. |
| Materiale | Polycarbonat |