Få mere at vide
3M™ Over-the-Glass besøgende sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 10655325 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Linsefarve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Linsefarve Pakningsstørrelse
10655325 Klar Hver
1 options
Artikelnummer. 10655325 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000062913
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til at blive båret alene eller over receptpligtige briller. 3M™ Over-the-Glass besøgsbriller med integrerede støbte sideskærme og pandebeskyttere giver maksimal beskyttelse.
Besøgsbriller i klassisk stil
  • Letvægts linser
  • Formstøbte sideskærme og pandebeskyttere
  • Kan bæres alene eller over receptpligtige briller.
  • Integrerede sideskærme for maksimal beskyttelse
  • Linsebelægninger giver modstand mod ridser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsefarve Klar
Produkttype Beskyttelsesbriller
Til brug med (applikation) Beskyttelse mod lavenergipåvirkning, UV-beskyttelse
UV beskyttelse Ja