Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polycarbonate resin |
| Farve | Ikke udpeget |
| Navn note | M.W. 64.000 |
| Fysisk form | Pellets |
| Emballage | Glasflaske |
| Tæthed | 1.2000g/mL |
| Mængde | 5 g |
| Lineær formel | [-C6H4C(CH3)2C6H4OCO2-]n |