Få mere at vide
Polycarbonat harpiks,∽ MW 45.000, piller, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10255660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
250 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
500g
5g
Artikelnummer. 10255660
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 24936-68-3 | (C16H14O3)n | NaN g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24936-68-3
Molekylær formel (C16H14O3)n
Molekylvægt (g/mol) NaN
MDL nummer MFCD00084476
SMIL CC(C)(C1=CC=C(-*)C=C1)C1=CC=C(OC(=O)O-*)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polycarbonate resin
Farve Ikke udpeget
Navn note M.W. 64.000
Fysisk form Pellets
Emballage Glasflaske
Tæthed 1.2000g/mL
Mængde 500 g
Lineær formel [-C6H4C(CH3)2C6H4OCO2-]n