Få mere at vide
Eppendorf™ Polycarbonat/PTFE coated rotor
Artikelnummer. 10483232 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
30 x 1,5/2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10483232 30 x 1,5/2 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10483232 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5427712003
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Til brug med Eppendorf Centrifuger
  • Polycarbonat/PTFE coated rotor
  • Inkluderer låg
  • Maks. hastighed: 20.800 x g (14.000 rpm)
  • Maks. kapacitet: 30 x 1,5/2,0 ml rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polycarbonat, PTFE
Type Rotor
Volumen 30 x 1,5/2 ml
Maks. RCF 20,817 x g
Maks. Hastighed 14,000 rpm
Inkluderer Med låg