Få mere at vide
Kartell™ Pipettespids af polycarbonat/polypropylen
Volumen (metrisk):
100 til 1.000μ l
2 til 200μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Beskrivelse
- Fremstillet af polycarbonat/polypropylen
- Tip til mikropipette
- Leveres i stativ
- Kompatibiliteten varierer
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Pipettespidser |
| Volumen (metrisk) | 2 til 200μ L |
| Farve | Gul |
| Certificeringer/compliance | CE/IVD |
| Tip stil | Universel |
| Emballage | Stativ |
| Produkttype | Pipettespids |
| Til brug med (udstyr) | Kartell, Eppendorf, Socorex, Finnpipette, Brand, Hamilton |
| Materiale | Polycarbonat/polypropylen |