Få mere at vide
Cytiva™ Whatman™ Nuclepore™ Polycarbonat sporætset (PCTE ) Cellekulturmembranfiltre (PVP-fri)
Artikelnummer. 11310544
Dimensioner (L x B):
25 x 80 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11310544
Brand: Cytiva™ 155846
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af højkvalitets polycarbonat sporætset (PCTE ) film, Nuclepore™ PCTE Membraner tilbyder højt definerede porestørrelsesafskæringer til partikeldeformitetsmåling og indfangning af små partikler. Med høje strømningshastigheder og fremragende kemisk/termisk modstand leveres disse membraner PVP-fri.
  • Produkttype: Membranfilter
  • Materiale: Polycarbonat
  • Porestørrelse: 8μ m
  • Form: Rektangulær
  • Mål (L x B): 25 mm x 80 mm
  • Til brug med (applikationer): Bioassay, cellebiologi og miljøanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Filtertype Membran filter
Materiale Polycarbonat
Porestørrelse 8μ m
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Bioassay, cellebiologi og miljøanalyse
nr. pr. pakke 100 Pk.
Form Rektangulær
Type Membran filter
Dimensioner (L x B) 25 x 80 mm