Få mere at vide
Masterflex™ Polycarbonat han-luer-adapter
Til brug med:
Passer til han Luer Lock x 1/16 in. Indre dia. Lav profil Barb
Passer til han-luer med låsering x 3/16 tommer slangemodhage
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polycarbonat |
| Til brug med | Passer til han Luer Lock x 1/16 in. Indre dia. Lav profil Barb |
| Emballagemængde | 25 stk |
| Produkttype | Luer adapter |