Få mere at vide
Masterflex™ Polycarbonat han-luer-adapter
Artikelnummer. 15216088 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Til brug med:
Passer til han Luer Lock x 1/16 in. Indre dia. Lav profil Barb
Passer til han-luer med låsering x 3/16 tommer slangemodhage
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med Pakningsstørrelse
15216088 Passer til han-luer med låsering x 3/16 tommer slangemodhage Pakke med 25
15354414 Passer til han Luer Lock x 1/16 in. Indre dia. Lav profil Barb Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15216088 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 4550408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00 DKK
    176.48 DKK / Pakke med 25
    Spare 25.52 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Tekniske data
Materiale Polycarbonat
Til brug med Passer til han-luer med låsering x 3/16 tommer slangemodhage
Emballagemængde 25 stk
Produkttype Luer adapter