Få mere at vide
Masterflex™ Polycarbonat Luer Fittings
Artikelnummer. 11760279
Til brug med:
Han luer med låsering x 1/16 in. slange modhage
Han luer x hun luer kobling
Han-Luer med låsering x 1/8 tomme Slangebarb
Han-luer med låsering x 1/4 in. slangemodhage
Han-luer til 10 til 32 tommer gevind
Han-luer x han-luer-adapter
Hun-Luer x 1/8 tomme Slangebarb
Hun-luer x 1/4 til 28 UNF-gevind
Hun-luer x 10 til 32 tommer. UNF tråd
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 11760279
Brand: Masterflex™ 4550166
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Designet til at fungere med mikroslanger og sprøjter af luer-typen. Forbindelsesender i standardstørrelse gør disse luer-fittings fuldstændigt udskiftelige til sikre installationer.
  • Fremstillet af &100 pct. jomfruelige råvarer
  • Fri for forurenende stoffer og ideel til sprøjter eller små slanger
  • Vælg mellem en række størrelser med en række tilslutningsmuligheder
  • Tilslut nemt væskebaner uden brug af værktøj
  • Han- og hunluere fås
Especificaciones
Certificeringer/compliance ISO 9001
Materiale Polycarbonat
Til brug med Hun-luer x 1/4 til 28 UNF-gevind
Til brug med (applikation) Overgange mellem luer fittings og UNF el NPT tråde
Emballagemængde 25 stk
Trådstørrelse 1/4 til 28 UNF
Produkttype Luer Fitting
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado