Få mere at vide
Masterflex™ Polycarbonat Luer Fittings
Til brug med:
Han luer med låsering x 1/16 in. slange modhage
Han luer x hun luer kobling
Han-Luer med låsering x 1/8 tomme Slangebarb
Han-luer med låsering x 1/4 in. slangemodhage
Han-luer til 10 til 32 tommer gevind
Han-luer x han-luer-adapter
Hun-Luer x 1/8 tomme Slangebarb
Hun-luer x 1/4 til 28 UNF-gevind
Hun-luer x 10 til 32 tommer. UNF tråd
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
Designet til at fungere med mikroslanger og sprøjter af luer-typen. Forbindelsesender i standardstørrelse gør disse luer-fittings fuldstændigt udskiftelige til sikre installationer.
- Manufactured from 100% virgin raw materials
- Free of contaminants and ideal for syringes or small tubing
- Choose from a range of sizes with a variety of connection options
- Easily connect fluid paths without the use of tools
- Male and female luers available
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Materiale | Polycarbonate |
| Til brug med | Hun-Luer x 1/8 tomme Slangebarb |
| Til brug med (applikation) | For flexible tubing, reduce flow turbulence, semi-rigid tubing |
| Emballagemængde | 25 Pack |
| Produkttype | Luer Fitting |