Få mere at vide
Masterflex™ Polycarbonat Luer Fittings
Artikelnummer. 11746008
Til brug med:
Han luer med låsering x 1/16 in. slange modhage
Han luer x hun luer kobling
Han-Luer med låsering x 1/8 tomme Slangebarb
Han-luer med låsering x 1/4 in. slangemodhage
Han-luer til 10 til 32 tommer gevind
Han-luer x han-luer-adapter
Hun-Luer x 1/8 tomme Slangebarb
Hun-luer x 1/4 til 28 UNF-gevind
Hun-luer x 10 til 32 tommer. UNF tråd
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 11746008
Brand: Masterflex™ 4550160
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at fungere med mikroslanger og sprøjter af luer-typen. Forbindelsesender i standardstørrelse gør disse luer-fittings fuldstændigt udskiftelige til sikre installationer.
  • Fremstillet af &100 pct. jomfruelige råvarer
  • Fri for forurenende stoffer og ideel til sprøjter eller små slanger
  • Vælg mellem en række størrelser med en række tilslutningsmuligheder
  • Tilslut nemt væskebaner uden brug af værktøj
  • Han- og hunluere fås
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001
Materiale Polycarbonat
Til brug med Hun-luer x 10 til 32 tommer. UNF tråd
Til brug med (applikation) Overgange mellem luer fittings og UNF el NPT tråde
Emballagemængde 25 stk
Trådstørrelse 10 til 32 UNF
Produkttype Luer Fitting