Få mere at vide
Masterflex™ Polycarbonat Luer Fittings
Til brug med:
Han luer med låsering x 1/16 in. slange modhage
Han luer x hun luer kobling
Han-Luer med låsering x 1/8 tomme Slangebarb
Han-luer med låsering x 1/4 in. slangemodhage
Han-luer til 10 til 32 tommer gevind
Hun-Luer x 1/8 tomme Slangebarb
Hun-luer x 1/4 til 28 UNF-gevind
Hun-luer x 10 til 32 tommer. UNF tråd
Male luer x male luer adapter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
Designet til at fungere med mikroslanger og sprøjter af luer-typen. Forbindelsesender i standardstørrelse gør disse luer-fittings fuldstændigt udskiftelige til sikre installationer.
- Fremstillet af &100 pct. jomfruelige råvarer
- Fri for forurenende stoffer og ideel til sprøjter eller små slanger
- Vælg mellem en række størrelser med en række tilslutningsmuligheder
- Tilslut nemt væskebaner uden brug af værktøj
- Han- og hunluere fås
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Materiale | Polycarbonat |
| Til brug med | Han-luer til 10 til 32 tommer gevind |
| Til brug med (applikation) | Overgange mellem luer fittings og UNF el NPT tråde |
| Emballagemængde | 25 stk |
| Trådstørrelse | 10 til 32 UNF |
| Produkttype | Luer Fitting |