Få mere at vide
Masterflex™ Polycarbonat Luer Fittings
Artikelnummer. 11729709
Til brug med:
Han luer med låsering x 1/16 in. slange modhage
Han luer x hun luer kobling
Han-Luer med låsering x 1/8 tomme Slangebarb
Han-luer med låsering x 1/4 in. slangemodhage
Han-luer til 10 til 32 tommer gevind
Han-luer x han-luer-adapter
Hun-Luer x 1/8 tomme Slangebarb
Hun-luer x 1/4 til 28 UNF-gevind
Hun-luer x 10 til 32 tommer. UNF tråd
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 11729709
Brand: Masterflex™ 4550404
Designet til at fungere med mikroslanger og sprøjter af luer-typen. Forbindelsesender i standardstørrelse gør disse luer-fittings fuldstændigt udskiftelige til sikre installationer.
  • Manufactured from 100% virgin raw materials
  • Free of contaminants and ideal for syringes or small tubing
  • Choose from a range of sizes with a variety of connection options
  • Easily connect fluid paths without the use of tools
  • Male and female luers available
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001
Materiale Polycarbonate
Til brug med Han-Luer med låsering x 1/8 tomme Slangebarb
Til brug med (applikation) For flexible tubing, reduce flow turbulence, semi-rigid tubing
Emballagemængde 25 Pack
Produkttype Luer Fitting