Få mere at vide
3M™ Polycarbonate Lens Safety Goggles
Shop alle 3M produkter
Linsefarve:
Amber
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Anti-fog, Scratch-resistant |
| Linsefarve | Amber |
| Produkttype | Safety goggles |
| Til brug med (applikation) | Drilling, grinding and cleaning, stone size, Metallurgie |
| Ramme farve | Black |
| nr. pr. pakke | 1 Ea. |
| Materiale | Polycarbonate |
| UV beskyttelse | Yes |