Få mere at vide
Nickel Electro™ Hængslet gavlåg af polycarbonat
Artikelnummer. p-8012506 Shop alle Nickel-Electro produkter
Til brug med (udstyr):
22 og 28 L urørte og rystende vandbade
8 og 10 L urørte og rystede vandbade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11786577
Brand: Nickel Electro™ GL122
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Maksimer badeområdet med et hængslet låg, der drypper kondensvand tilbage i badet. Nickel Electro™ Hængslet gavlåg af polycarbonat er gennemsigtigt, så prøverne kan ses.
  • Let
  • Semi-transparent til visning af prøver
  • Maksimer badeområdet
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 22 og 28 L urørte og rystende vandbade
Til brug med (applikation) Reducerer vandfordampning, holder prøver og vand fri for forurening og sparer energi
Materiale Polycarbonat