Få mere at vide
Nickel Electro™ Hængslet gavlåg af polycarbonat
Shop alle Nickel-Electro produkter
Til brug med (udstyr):
22 og 28 L urørte og rystende vandbade
8 og 10 L urørte og rystede vandbade
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Let
- Semi-transparent til visning af prøver
- Maksimer badeområdet
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 22 og 28 L urørte og rystende vandbade |
| Til brug med (applikation) | Reducerer vandfordampning, holder prøver og vand fri for forurening og sparer energi |
| Materiale | Polycarbonat |