Få mere at vide
Masterflex™ Polycarbonat flowmålere med ventil
Artikelnummer. p-8004463
Flowhastighedsområde:
0,1 til 1,2 LPM
4 til 50 LPM
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15233767
Brand: Masterflex™ 3290044
Kun null tilbage
Tekniske data
Type Variabelt område flowmåler
Nøjagtighed ±4 % (fuld skala)
Flydemateriale Rustfrit stål
Trykvurdering 100 psig
Flowhastighedsområde 0,1 til 1,2 LPM
Til brug med (applikation) Præcisionsjusterende ventil til nøjagtig, lækagefri flowkontrol
Gentagelighed ±1 %
Temperatur (metrisk) 65 °C