Få mere at vide
Masterflex™ Polycarbonat flowmålere med ventil
Artikelnummer. 15233767 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighedsområde:
0,1 til 1,2 LPM
4 til 50 LPM
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighedsområde Pakningsstørrelse
15233767 0,1 til 1,2 LPM Hver
15223767 4 til 50 LPM Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15233767 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 3290044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00 DKK
    1076.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 23.12 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Tekniske data
Type Variabelt område flowmåler
Nøjagtighed ±4 % (fuld skala)
Flydemateriale Rustfrit stål
Trykvurdering 100 psig
Flowhastighedsområde 0,1 til 1,2 LPM
Til brug med (applikation) Præcisionsjusterende ventil til nøjagtig, lækagefri flowkontrol
Gentagelighed ±1 %
Temperatur (metrisk) 65 °C