Få mere at vide
Masterflex™ Polycarbonat flowmålere med ventil
Artikelnummer. 15223767
Flowhastighedsområde:
0,1 til 1,2 LPM
4 til 50 LPM
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15223767
Brand: Masterflex™ 3290052
Kun null tilbage
Tekniske data
Type Variabelt område flowmåler
Nøjagtighed ±4 % (fuld skala)
Flydemateriale Rustfrit stål
Trykvurdering 100 psig
Flowhastighedsområde 4 til 50 LPM
Til brug med (applikation) Præcisionsjusterende ventil til nøjagtig, lækagefri flowkontrol
Gentagelighed ±1 %
Temperatur (metrisk) 65 °C