Få mere at vide
Masterflex™ Polycarbonat hun Luer Fitting
Artikelnummer. 13518810
Skift visning
Til brug med:
Passer til hun luer x 4 mm (5/32 in.) slange modhager adapter
Passer til hun luer x hun luer adapter
Passer til hun x hun x hun
Passer til hun-luer x 1/4'' slangemodhageadapter
Passer til hun-luer x 3/16'' slangemodhageadapter
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med unitSize
13518810 Passer til hun-luer x 1/4'' slangemodhageadapter Pakke med 25
13538810 Passer til hun-luer x 3/16'' slangemodhageadapter Pakke med 25
13477728 Passer til hun luer x hun luer adapter Pakke med 25
15819911 Passer til hun luer x 4 mm (5/32 in.) slange modhager adapter Pakke med 25
13551060 Passer til hun luer x 4 mm (5/32 in.) slange modhager adapter Pakke med 25
13487728 Passer til hun x hun x hun Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 13518810 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 4550120
Tekniske data
Materiale Polycarbonat
Til brug med Passer til hun-luer x 1/4'' slangemodhageadapter
Emballagemængde 25 stk
Produkttype Kvinde Luer Fitting