Få mere at vide
Corning™ Erlenmeyer-kolbe af polycarbonat med dypperør, han-luer-lås, steril
Giver optimal synlighed og holdbarhed
Brand: Corning™ 11495
4070.03 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Corning™ lukket system Erlenmeyer-kolber vil øge produktiviteten af dine shakerkulturoperationer, når du tilføjer eller fjerner medium og celler. Kolben er lavet af optisk klar polycarbonat og er formonteret med en aseptisk overførselshætte. Enheden er steriliseret ved gammastråling og er ikke-pyrogen og RNase-/DNase-fri.
Kolbe:
- Polycarbonat konstruktion: USP Klasse VI materiale
- Indstøbte gradueringer for nøjagtighed (+/-5 %)
Aseptisk overførselshætte:
- Kemisk resistente, varmeforseglelige, varmeforseglelige, fleksible slanger, 1/8” ID, 1/4” OD
- Mand Luer Lok Afbryde
Tekniske data
101,4 oz. | |
Polypropylen | |
70 mm | |
Polycarbonat | |
Engangsbrug | |
Steril |
Orange | |
Med indstøbte gradueringer | |
3 L | |
1/4 tommer dykrør, han-luer-lock-frakobling | |
Gevind | |
Aseptisk overførselshætte |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.