Få mere at vide
Brand™ Eksikkatorer af polycarbonat
Artikelnummer. p-8010252 Shop alle Brand produkter
Højde (metrisk):
195 mm
240 mm
300 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
170 mm
235 mm
285 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10444641
Brand: Brand™ 65805
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkluderer polycarbonat låg, polypropylen base og tørremiddelbakke. BRAND™ Eksikkatorer af polycarbonat har en udluftningsprop med kontraventil i låget og O-ring af polychlorbutadiengummi (CK) komprimeret af vakuum for at sikre tætning mellem låg og bund. Letvægts og nem at håndtere.
  • Inkluderer polycarbonat låg, polypropylen base og tørremiddelbakke.
  • Udluftningsprop med kontraventil i låg.
  • Polychlorbutadiengummi (CK) O-ring, komprimeret af vakuum giver tætning mellem låg og bund.
  • Letvægts og nem at håndtere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polycarbonat låg, polypropylen base og tørremiddelbakke
Produkttype Eksikkator
Inkluderer Polychlorbutadiengummi (CK) O-ring
Højde (metrisk) 195 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 170 mm