Få mere at vide
Brand™ Eksikkatorer af polycarbonat
Product Code. 10212081 Shop All Brand Products
Change view
Click to view available options
Højde (metrisk):
195 mm
240 mm
300 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
170 mm
235 mm
285 mm
Unit Size:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Unit Size
10212081 300 mm 285 mm Hver
10444641 195 mm 170 mm Hver
10202081 240 mm 235 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10212081 Supplier Brand™ Supplier No. 65815
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1660.00 DKK
    1322.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 337.08 DKK
    20% Slukket
På lager
Inkluderer polycarbonat låg, polypropylen base og tørremiddelbakke. BRAND™ Eksikkatorer af polycarbonat har en udluftningsprop med kontraventil i låget og O-ring af polychlorbutadiengummi (CK) komprimeret af vakuum for at sikre tætning mellem låg og bund. Letvægts og nem at håndtere.
  • Inkluderer polycarbonat låg, polypropylen base og tørremiddelbakke.
  • Udluftningsprop med kontraventil i låg.
  • Polychlorbutadiengummi (CK) O-ring, komprimeret af vakuum giver tætning mellem låg og bund.
  • Letvægts og nem at håndtere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale Polycarbonat låg, polypropylen base og tørremiddelbakke
Produkttype Eksikkatorer
Inkluderer Polychlorbutadiengummi (CK) O-ring
Højde (metrisk) 300 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 285 mm