Få mere at vide
Brand™ Eksikkatorer af polycarbonat
Artikelnummer. 10202081 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
195 mm
240 mm
300 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
170 mm
235 mm
285 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10202081 240 mm 235 mm Hver
10444641 195 mm 170 mm Hver
10212081 300 mm 285 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10202081 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 65810
På lager
Inkluderer polycarbonat låg, polypropylen base og tørremiddelbakke. BRAND™ Eksikkatorer af polycarbonat har en udluftningsprop med kontraventil i låget og O-ring af polychlorbutadiengummi (CK) komprimeret af vakuum for at sikre tætning mellem låg og bund. Letvægts og nem at håndtere.
  • Inkluderer polycarbonat låg, polypropylen base og tørremiddelbakke.
  • Udluftningsprop med kontraventil i låg.
  • Polychlorbutadiengummi (CK) O-ring, komprimeret af vakuum giver tætning mellem låg og bund.
  • Letvægts og nem at håndtere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polycarbonat låg, polypropylen base og tørremiddelbakke
Produkttype Eksikkatorer
Inkluderer Polychlorbutadiengummi (CK) O-ring
Højde (metrisk) 240 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 235 mm