Få mere at vide
Fisherbrand™ Arktis Squares™ Polycarbonat æsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8008196 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Assorteret (blå, grøn, lilla, rød)
Blå
Lilla
Rød
Holder:
100 (1,5 til 2 ml hætteglas)
25 (1,5 til 2 ml hætteglas)
81 (1,5 til 3 ml hætteglas)
81 (3 til 5 ml hætteglas)
Dimensioner (L x B x H):
76 x 76 x 53 mm
133 x 133 x 53 mm
133 x 133 x 96 mm
Inkluderer:
Hængslet låg
Låg
Pincet, hængslet låg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 5
Pakke med 8
Fungerer bedst med indvendigt gevindskårne kryogene hætteglas.
Artikelnummer. 11938084
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fungerer bedst med indvendigt gevindskårne kryogene hætteglas.
Opbevar hætteglas sikkert i mekaniske frysere og flydende nitrogen. Arktis Squares™ Polycarbonatæsker er designet til at hjælpe med at orientere, identificere og få adgang til hætteglas med lethed. Bokserne har udluftnings- og drænhuller og kan stables og autoklaveres. Inkluderer pincet og hængslede låg for nem adgang.
  • Opbevar hætteglas fra -196 °C til +121 °C sikkert i mekaniske frysere samt flydende nitrogen.
  • Tilgængelig i forskellige farver og størrelser, inklusive to højdemuligheder til 81-hætteglasboksen.
  • Alle kasser har udluftnings- og drænhuller, og kan stables og autoklaveres.
  • Designet med unikke funktioner til at hjælpe med at orientere, identificere og få adgang til hætteglas med lethed.
    • Hængslede låg med indbygget stop giver nem, enhåndsadgang til prøver i 81 og 100-brønds kasser.
    • Fremadskrånende base og høj kontrastindeksering på det gennemsigtige låg sikrer hurtig visuel orientering.
    • En pincet med magnetisk spids på standard 81 og 100-brønds kasser hjælper med at plukke hætteglas og fjerne kasser fra frysereolerne.
Tekniske data
Lukketype Hængslet låg
Farve Rød
Materiale Polycarbonat
Form Firkant
Type Cryo boks
Til brug med (applikation) Kryogen opbevaring af væsker
Holder 25 (1,5 til 2 ml hætteglas)
Inkluderer Låg
Maks. Temperatur (metrisk) 121 °C
Min. Temperatur (metrisk) -196 °C
Mængde 8 Pk.
Rør Array 5 x 5
Dimensioner (L x B x H) 76 x 76 x 53 mm
Længde (engelsk) 3 tommer
Længde (metrisk) 76 mm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 76 mm
Højde (engelsk) 2,1 tommer.
Højde (metrisk) 53 mm
Vægt (metrisk) 0.49 kg