Beskrivelse
- Opbevar hætteglas fra -196 °C til +121 °C sikkert i mekaniske frysere samt flydende nitrogen.
- Tilgængelig i forskellige farver og størrelser, inklusive to højdemuligheder til 81-hætteglasboksen.
- Alle kasser har udluftnings- og drænhuller, og kan stables og autoklaveres.
- Designet med unikke funktioner til at hjælpe med at orientere, identificere og få adgang til hætteglas med lethed.
- Hængslede låg med indbygget stop giver nem, enhåndsadgang til prøver i 81 og 100-brønds kasser.
- Fremadskrånende base og høj kontrastindeksering på det gennemsigtige låg sikrer hurtig visuel orientering.
- En pincet med magnetisk spids på standard 81 og 100-brønds kasser hjælper med at plukke hætteglas og fjerne kasser fra frysereolerne.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Hængslet låg |
| Farve | Assorteret (blå, grøn, lilla, rød) |
| Materiale | Polycarbonat |
| Form | Firkant |
| Type | Cryo boks |
| Til brug med (applikation) | Kryogen opbevaring af væsker |
| Holder | 81 (1,5 til 3 ml hætteglas) |
| Inkluderer | Pincet, hængslet låg |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 121 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -196 °C |
| Vis mere |