Få mere at vide
Fisherbrand™ Arktis Squares™ Polycarbonat æsker
Artikelnummer. 11978004 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Assorteret (blå, grøn, lilla, rød)
Blå
Lilla
Rød
Holder:
100 (1,5 til 2 ml hætteglas)
25 (1,5 til 2 ml hætteglas)
81 (1,5 til 3 ml hætteglas)
81 (3 til 5 ml flasker)
Dimensioner (L x B x H):
76 x 76 x 53 mm
133 x 133 x 53 mm
133 x 133 x 96 mm
Inkluderer:
Hængslet låg
Låg
Pincet, hængslet låg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 5
Pakke med 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Holder Dimensioner (L x B x H) Inkluderer Pakningsstørrelse
11978004 Blå 100 (1,5 til 2 ml hætteglas) 133 x 133 x 53 mm Pincet, hængslet låg Pakke med 4
11938084 Rød 25 (1,5 til 2 ml hætteglas) 76 x 76 x 53 mm Låg Pakke med 8
11998004 Assorteret (blå, grøn, lilla, rød) 81 (1,5 til 3 ml hætteglas) 133 x 133 x 53 mm Pincet, hængslet låg Pakke med 4
11394055 Lilla 81 (3 til 5 ml flasker) 133 x 133 x 96 mm Hængslet låg Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Fungerer bedst med indvendigt gevindskårne kryogene hætteglas.
Artikelnummer. 11978004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.00 DKK
    255.65 DKK / Pakke med 4
    Spare 83.35 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fungerer bedst med indvendigt gevindskårne kryogene hætteglas.
Opbevar hætteglas sikkert i mekaniske frysere og flydende nitrogen. Arktis Squares™ Polycarbonatæsker er designet til at hjælpe med at orientere, identificere og få adgang til hætteglas med lethed. Bokserne har udluftnings- og drænhuller og kan stables og autoklaveres. Inkluderer pincet og hængslede låg for nem adgang.
  • Opbevar hætteglas fra -196 °C til +121 °C sikkert i mekaniske frysere samt flydende nitrogen.
  • Tilgængelig i forskellige farver og størrelser, inklusive to højdemuligheder til 81-hætteglasboksen.
  • Alle kasser har udluftnings- og drænhuller, og kan stables og autoklaveres.
  • Designet med unikke funktioner til at hjælpe med at orientere, identificere og få adgang til hætteglas med lethed.
    • Hængslede låg med indbygget stop giver nem, enhåndsadgang til prøver i 81 og 100-brønds kasser.
    • Fremadskrånende base og høj kontrastindeksering på det gennemsigtige låg sikrer hurtig visuel orientering.
    • En pincet med magnetisk spids på standard 81 og 100-brønds kasser hjælper med at plukke hætteglas og fjerne kasser fra frysereolerne.
Specifica
Lukketype Hængslet låg
Farve Blå
Materiale Polycarbonat
Form Firkant
Type Cryo boks
Til brug med (applikation) Kryogen opbevaring af væsker
Holder 100 (1,5 til 2 ml hætteglas)
Inkluderer Pincet, hængslet låg
Maks. Temperatur (metrisk) 121 °C
Min. Temperatur (metrisk) -196 °C
Mængde 4 Pk.
Rør Array 10 x 10
Dimensioner (L x B x H) 133 x 133 x 53 mm
Længde (engelsk) 5,2 tommer
Længde (metrisk) 133 mm
Bredde (engelsk) 5,2''
Bredde (metrisk) 133 mm
Højde (engelsk) 2,1 tommer.
Højde (metrisk) 53 mm
Diameter (engelsk) Well 0,5 tommer
Diameter (metrisk) Brønd 12.5 mm
Vægt (metrisk) 0.012 kg
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.