Få mere at vide
Brand™ Centrifugerør af polycarbonat
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Kantløs, rund bund
- Gennemsigtig, let gul nuance
- Tåler RCF op til 20.000
- Leveres i pakker med 10 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Materiale | Polycarbonat |
| Emballage | 10/Pk. |
| Bund form | Rund |
| Diameter (metrisk) | 45 mm |
| Gradueringer | 2 mm |
| Produkttype | Centrifugerør |
| Maks. RCF | 20,000 x g |