Få mere at vide
Tenak™ Polycarbonatæsker til kryogen opbevaring, 50 mm æske
Artikelnummer. 15270584 Shop alle TENAK produkter
Holder:
Celler (25)
Celler (81)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 8
Artikelnummer. 15270584
Brand: Tenak™ TE22405
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Æske med en fremadskrånende base, høj kontrast og påtrykt indeksering på det gennemsigtige låg for at sikre hurtig visuel orientering.
  • Til brug i frysere med flydende nitrogen
  • Inkluder udluftning og drænhul
  • Stabelbar
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Farve Diverse
Materiale Polycarbonat
Til brug med (applikation) Kryogen opbevaring
Til brug med (udstyr) Flydende nitrogen frysere
Holder Celler (81)
Inkluderer 4/Pk.
Rør Array 9 x 9
Tåler temperatur (metrisk) −196 til 121 °C
Dimensioner (L x B x H) 133 x 133 x 53 mm