Få mere at vide
Thermo Scientific™ Polycarbonat flaskesamling
Volumen:
36 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
Polycarbonatflaskesamling, 36mL, Til brug i centrifuge, pakke med 2
Polycarbonat flaskesamling, 36 ml
Til brug i centrifuger
Specifikationer:
Fyldningsvolumen: 26,3 ml
Max hastighed: 50.000 rpm
Max RCF: 266.000 xg
Inkluderer aluminiumslukning
Pakke med 2
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Volumen | 36 ml |
| Til brug med (udstyr) | Fiberlite Rotor F50L-8x39 |
| nr. pr. pakke | 2 |