Få mere at vide
HUBER Polycarbonat badekar
Artikelnummer. 10744826
Skift visning
Model-:
106 A
108 A
110 A
112 A
118 A
130 A
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
10744826 118 A Hver
10112214 106 A Hver
10131085 108 A Hver
10744636 110 A Hver
10666137 112 A Hver
10374245 130 A Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10744826 Leverandør HUBER Leverandørnr. 30526
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6195.00 DKK
    4703.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 1491.71 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
En række polycarbonatbade i forskellige kapaciteter
Polycarbonat bad
Tekniske data
Oversigt Bad
Materiale Polycarbonat
Model- 118 A